364037
α-Hydroxy-γ-butyrolactone
technical grade
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
133 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup