Documenti fondamentali
363790
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetoxybenzoate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC(C)=O)cc1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)