Documenti fondamentali
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
97%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
Scegli un formato
1 ML
153,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
153,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH2Cl)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Beilstein:
4306747
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
Densità
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)