Documenti fondamentali
362948
Sigma-Aldrich
Barium bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate) hydrate
Sinonimo/i:
Ba(TMHD)2
About This Item
Formula condensata:
Ba(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
503.86 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Composizione
Ba, ≥26.3% gravimetric (water corrected with sulfuric acid)
Degree of hydration, ~1
Impiego in reazioni chimiche
core: barium
Punto di fusione
175-180 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ba]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ba.H2O/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*8-7-;;
VCALGUJWYYNHDY-ZJCTYWPYSA-L
Applicazioni
Used in the preparation of superconducting thin films.[1][2]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thin Solid Films, 182, 265-265 (1989)
Chem. Abstr., 112, 149887h-149887h (1989)