Documenti
339059
Sigma-Aldrich
Barium acetylacetonate hydrate
Sinonimo/i:
Ba(acac)2, Barium 2,4-pentanedionate
About This Item
Formula condensata:
Ba(C5H7O2)2 · xH2O
Peso molecolare:
335.54 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
crystalline powder
powder or crystals
Composizione
Ba, ≥30.0% gravimetric
Impiego in reazioni chimiche
core: barium
Stringa SMILE
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1