Documenti fondamentali
361836
Sigma-Aldrich
3′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
Scegli un formato
5 G
55,70 €
55,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
55,70 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
147-148 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1F)C(C)=O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone can be prepared by Friedel-Crafts reaction of o-fluoroanisole with acetic anhydride.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of some Fluorine-Containing Analogs and Derivatives of Medicinals.
Minor JT and Vanderwerf CA.
The Journal of Organic Chemistry, 17(11), 1425-1430 (1952)