361755
(1,5-Cyclooctadiene)bis(triphenylphosphine)rhodium(I) hexafluorophosphate dichloromethane complex (1:1)
Sinonimo/i:
NSC 179445
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
215 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rh+].ClCCl.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]1[CH]CC[CH][CH]CC1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C8H12.CH2Cl2.F6P.Rh/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1-3;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-15H;1-2,7-8H,3-6H2;1H2;;/q;;;;-1;+1/b;;2-1-,8-7-;;;
FCVRPQBVWYQXFH-ISVFTUMHSA-N
Applicazioni
- Polycyclotrimerization reactions
- Hydrosilylation and hydrogenation reactions
- Hydroformylation reactions
- Regioselective di- and trisilylation reactions
- Mannich and nitro-Mannich reactions
- Reductive alkylation reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)