Documenti fondamentali
361631
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-biphenylmethanol
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
73-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)