Documenti fondamentali
360449
Sigma-Aldrich
Glicocolato di sodio
97%
Sinonimo/i:
Acido glicocolico, N-(3α,7α,12α-triidrossi-24-ossocolan-24-il)glicina, N-(carbossimetil)amide dell’acido 3α,7α,12α-triidrossi-5β-colan-24-oico, N-Colilglicina
About This Item
Formula condensata:
C26H42NO6Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +30°, c = 1 in H2O
PM
micellar avg mol wt 900(lit.)
Numero d'aggregazione
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
Punto di fusione
210-215 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)