Documenti fondamentali
359750
Sigma-Aldrich
Silver lactate
97%
Sinonimo/i:
Lactic acid silver salt
Scegli un formato
5 G
84,30 €
10 G
123,00 €
84,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
84,30 €
10 G
123,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)COOAg
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
84,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3