357472
Sodium aluminum hydride
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Sodium tetrahydroaluminate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Stringa SMILE
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?