349607
(S)-(+)-2-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
P. ebollizione
142-148 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c1-15(14-19)18(12-16-8-4-2-5-9-16)13-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,19H,12-14H2,1H3/t15-/m0/s1
IEEFFKXJADVWJO-HNNXBMFYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?