349364
Platinum
foil, thickness 0.025 mm, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Platinum black, Platinum element
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.025 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.