348902
(S)-(+)-Dihydro-5-(hydroxymethyl)-2(3H)-furanone
95%
Sinonimo/i:
(S)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone, (S)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-5-Hydroxymethyl-2-oxotetrahydrofuran
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +56°, c = 3 in chloroform
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
110-115 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h4,6H,1-3H2/t4-/m0/s1
NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?