Documenti fondamentali
347647
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
98%
Scegli un formato
5 G
44,20 €
25 G
95,90 €
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
44,20 €
25 G
95,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Beilstein:
116005
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid is a pyrazine derivative. Simultaneous membrane based solvent extraction (MBSE) and membrane based solvent stripping (MBSS) of 5-methyl-2-pyrazine carboxylic acid (MPCA) has been studied.[1] Mechanism of pertraction of MPCA through layered bulk liquid membranes has been studied.[2] MPCA reacts with Ln(NO3)3·6H2O and K4[W(CN)8]·2H2O to form unique three-dimensional network structure which contains open channels.[3]
Applicazioni
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid may be used in the preparation of novel europium(III) complexes, (5-methyl-2-pyrazinecarboxylato) (phenanthroline)europium(III).[4] It may be used in the synthesis of Ln-metal organic frameworks (MOFs).[5]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and photoluminescence properties of Eu(pzc)3(phen) and Eu(mpzc)3(phen).
Chang CH, et al.
Synthetic Metals, 145(1), 1-6 (2004)
Transport of 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid through a layered bulk liquid membrane.
Kubisova L, et al.
Chemical Papers, 56, 418-425 (2002)
A facile building-block synthesis of multifunctional lanthanide MOFs.
Tanase S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(39), 15544-15551 (2011)
Three-dimensional Ln III-W IV complexes with cyanido and carboxylato bridges. CrystEngComm 8.12 (2006): 863-865.
Tanase S, et al.
CrystEngComm, 8(12), 863-865 (2006)
Mass-transfer in membrane based solvent extraction and stripping of 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid and co-transport of sulphuric acid in HF contactors.
Sabolova E, et al
Desalination, 163(1), 27-38 (2004)