Documenti fondamentali
347477
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Trichlorobenzene-1,3,5-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D3Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)