Documenti fondamentali
347035
Sigma-Aldrich
Sodium amminepentacyanoferrate(II)
About This Item
Formula condensata:
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.93 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Impurezze
≤5% sodium nitroferricyanide
Stringa SMILE
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)