Documenti fondamentali
8.20158
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Bipyridine, γ,γ′-Dipyridyl
Scegli un formato
10 G
64,20 €
64,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
64,20 €
About This Item
Formula condensata:
4-(C5H4N)-4-(C5H4N)
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
209-036-3
NACRES:
NA.22
64,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
172 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
109-113 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
n1ccc(cc1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3