Documenti fondamentali
345601
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) hexafluoroacetylacetonate dihydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
Y(C5HF6O2)3 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
746.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: yttrium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C5H2F6O2.2H2O.Y/c3*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h3*1,12H;2*1H2;/q;;;;;+3/p-3/b3*2-1-;;;
ZNJMFINHQZTISV-OHYMPEQPSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.