Documenti
344699
Sigma-Aldrich
Copper(II) pyrophosphate hydrate
Sinonimo/i:
Cupric pyrophosphate hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu2P2O7 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.04 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder and chunks
Composizione
Degree of hydration, ~3
Concentrazione
33-35% Cu (EDTA titration)
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.[Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Cu.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
PXZSJEBZWADSIY-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
Copper(II) pyrophosphate hydrate was one of the constituents in the preparation of an electrolyte which was used to study the application of nickel-tin (Ni-Sn) nanowires as electrodes for Li-ion batteries.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Stable high areal capacity lithium-ion battery anodes based on three-dimensional. Ni-Sn nanowire networks.
Tian M, et al.
Journal of Power Sources, 211, 46-51 (2012)