Documenti fondamentali
343951
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H3OCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. eboll.
83-85 °C/20 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)