343935
4-Chlorobutyryl chloride
technical grade, 95%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
824 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
173-174 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter