Documenti fondamentali
343838
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-OD
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Butoxyethan(ol-d)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OCH2CH2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
171 °C/743 mmHg (lit.)
Densità
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCCOCCCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
POAOYUHQDCAZBD-WHRKIXHSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)