Documenti fondamentali
343595
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-methyl-2-pentenoate
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=C(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
46-47 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C=C(/C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/b6-5+
SRORRGMOEUTSDV-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Methyl trans-2-methyl-2-pentenoate is an α,β-unsaturated ester. It is formed during the photolysis of pyrazoline.[1] Methyl cis- and trans-2-methyl-2-pentenoate are formed during the pyrolysis of cis- and trans-3,5-dimethyl-3-carbomethoxy-Δ1-pyrazoline.[2]
Applicazioni
Methyl trans-2-methyl-2-pentenoate may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
PYRAZOLINES: PART III. THE PREPARATION AND PYROLYSIS OF 4, 5-DIMETHYL-3-CARBOMETHOXY-?2-PYRAZOLINE AND 3, 5-DIMETHYL-3-CARBOMETHOXY-?1-PYRAZOLINE.
McGreer DE, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 41(3), 726-731 (1963)
Pyrazolines. VII. Concerning the formation of olefins from the pyrolysis of pyrazolines.
McGreer DE and Wu W-S.
Canadian Journal of Chemistry, 45(5), 461-468 (1967)