Documenti fondamentali
91977
Supelco
Perfluorononanoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Heptadecafluorononanoic acid, Perfluorononanoic acid
Scegli un formato
50 MG
97,30 €
97,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
97,30 €
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)7COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.08
Beilstein:
1897287
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
97,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
96.5-103.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)
UZUFPBIDKMEQEQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS) separation of 33 PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) using a superficially porous silica particles (SPP) based Ascentis® Express C18 column.