Documenti fondamentali
341983
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHCF2OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
100 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
Applicazioni
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)