Documenti fondamentali
341509
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl benzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
157-159 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
KNBBDZULQFKSIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromoethyl benzoate is an ester.
Applicazioni
2-Bromoethyl benzoate may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)