Documenti fondamentali
341231
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
120-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)\C=C1/C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C9H13NO4/c1-9(2)13-7(11)6(5-10(3)4)8(12)14-9/h5H,1-4H3
YKMXFLMJEHHKMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione is a β-dimethyl amino acrylate and its synthesis has been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Der Pharma Chemica, 2(3), 231-231 (2010)
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Pharmaceutics null