Documenti
340499
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Citronellic acid
98%
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]25/D +8°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.4534 (lit.)
P. eboll.
119 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
GJWSUKYXUMVMGX-SECBINFHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup