Documenti fondamentali
340081
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-3,3′-diol
98%
Sinonimo/i:
3,3′-Dihydroxy-2,2′-bipyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
194-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccnc1-c2ncccc2O
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-3-1-5-11-9(7)10-8(14)4-2-6-12-10/h1-6,13-14H
RJNRKZBHLCOHNM-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)