Documenti fondamentali
339946
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Beilstein:
5376658
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +17°, c = 6 in ethanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
70-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)