Documenti
339679
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-4′-fluoroacetophenone
96%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
52-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrFO/c1-5(11)6-2-3-8(10)7(9)4-6/h2-4H,1H3
SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3′-Bromo-4′-fluoroacetophenone is also referred as 3-bromo-4-fluoro-acetophenone. Palladium-catalyzed amination of 3-bromo-4-fluoro-acetophenone has been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Palladium-catalyzed amination of 3-bromo-4-fluoro-acetophenone.
Sun L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 43(51), 9291-9294 (2002)