339393
Ethyl 4-methyl-4-pentenoate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
85 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-10-8(9)6-5-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
RRTBSPBUHUUTHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup