Documenti fondamentali
338079
Sigma-Aldrich
Dodecanedioic acid diammonium salt
97%
Sinonimo/i:
1,10-Decanedicarboxylic acid diammonium salt, Ammonium dodecanedioate dibasic, Decane-1,10-dicarboxylic acid diammonium salt
Scegli un formato
100 G
29,75 €
29,75 €
Prezzo di listino42,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
29,75 €
About This Item
Formula condensata:
NH4OOC(CH2)10COONH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
29,75 €
Prezzo di listino42,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
N.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.2H3N/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;;/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H3
GPEVMRFAFMVKHK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dodecanedioic acid diammonium salt may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)