Documenti fondamentali
336920
Sigma-Aldrich
Isopropyldiphenylphosphine
97%
Sinonimo/i:
NSC 244305
Scegli un formato
2 G
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
113,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2PCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
P. ebollizione
165 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17P/c1-13(2)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,1-2H3
LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst in:
  • Nickel/Lewis acid-catalyzed aryl- and alkenylcyanation of unsaturated bonds
  • Nickel/Lewis Acid-Catalyzed Cyanoesterification and Cyanocarbamoylation of Alkynes
  • Methoxycarbonylation reactions (palladium complex)
  • Decarboxylative cross-coupling in the presence of palladium
  • Asymmetric hydrogenation of quinolines catalyzed by iridium complexes of BINOL-derived diphosphonites
  • Hydroesterification of vinylarenes in complex with palladium
  • Ligand precatalyst for room-temperature Heck coupling reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)