336785
Dimethylgermanium dichloride
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2GeCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
123 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Ge](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Ge/c1-5(2,3)4/h1-2H3
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?