Documenti fondamentali
336688
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorozirconate
Sinonimo/i:
Dipotassium hexafluorozirconate, Dipotassium zirconium hexafluoride, Potassium fluorozirconate, Potassium fluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate(IV), Potassium zirconium fluoride (K2 ZrF6 ), Potassium zirconium hexafluoride, Zirconium potassium fluoride
About This Item
Formula condensata:
K2ZrF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[K+].[K+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Zr/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
BJZIJOLEWHWTJO-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)