336270
Thallium(I) bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Thallium monobromide, Thallous bromide
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: thallium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Densità
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)