Documenti fondamentali
229970
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
99.999% trace metals basis
Scegli un formato
25 G
98,70 €
98,70 €
Prezzo di listino141,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
98,70 €
About This Item
Formula condensata:
TlI
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
98,70 €
Prezzo di listino141,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
440 °C (lit.)
Densità
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Cesium iodide AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
429384
Cesium iodide
Cesium iodide 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
202134
Cesium iodide