Key Documents
336017
Sigma-Aldrich
4-Aminophthalonitrile
98%
Sinonimo/i:
3,4-Dicyanoaniline
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3-1,2-(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
98%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
179-181 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)