Documenti fondamentali
334782
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
N-Methylhomoveratrylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NHCH3·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
Punto di fusione
140-142 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
BGEONUMCBIQUTQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)