334111
Dipentene
technical, for use as solvent (for the paint industry), mixture of various terpenes
Sinonimo/i:
(±)-Limonene, p-Mentha-1,8-diene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for use as solvent (for the paint industry)
technical
Densità del vapore
>4.7 (80 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
458 °F
Composizione
Major isomer: 3-Carene
Minor isomers: Limonene, β-pinene and α-pinene
Limite di esplosione
0.7-6.1 %, 150 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
170-180 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?