331309
Yttrium(III) nitrate tetrahydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Yttrium nitrate tetrahydrate, Yttrium trinitrate tetrahydrate, Yttrium(3+) tetrahydrate trinitronate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.