217220
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate
99.999%
Sinonimo/i:
Ytterbium(+3) trinitrate pentahydrate
Saggio
99.999%
Stato
crystals, granules or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to prepare Tb3+–Yb3+ co-doped CaF2 phosphors prepared by combustion synthesis.[1]
- As a dopant to synthesize Cs2AgInCl6 double perovskite with optical functionality in the NIR(near infrared) window.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.