Key Documents
330949
Sigma-Aldrich
Isopropenyl chloroformate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.53
Beilstein:
1747630
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
contiene
~0.01% BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
93 °C/746 mmHg (lit.)
Densità
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)OC(Cl)=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)