Documenti
330256
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(NO2)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
1959078
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3