Documenti fondamentali
329673
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
98%
Sinonimo/i:
1,3-Benzodioxole-5-acetic acid, Homopiperonylic acid
Scegli un formato
5 G
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
159,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
177739
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
125-129 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid (Homopiperonylic acid) is a 1, 3-benzodioxole derivative and its standard molar energy of combustion in oxygen was evaluated.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Agostinha R Matos et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(6), 908-914 (2004-03-10)
The standard (p(o)= 0.1 MPa) molar energies of combustion in oxygen, at T= 298.15 K, of four 1,3-benzodioxole derivatives (sesamol, piperonyl alcohol, piperonylic acid and homopiperonylic acid) were measured by static bomb calorimetry. The values of the standard molar enthalpies