Documenti fondamentali
329258
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.20
Beilstein:
204597
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)