Documenti fondamentali
326003
Sigma-Aldrich
Thulium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sulfuric acid thulium(III) salt octahydrate
About This Item
Formula condensata:
Tm2(SO4)3 · 8H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
770.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99.9% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: thulium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Reactant in dehydration reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)