Documenti fondamentali
324957
Sigma-Aldrich
Tetramethyl 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stringa SMILE
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)